D(+)-Sacarosa 99%, grado ultrapuro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose

J64270.22 J64270.36 J64270.A1
J64270.22EA 36.9 EUR
J64270.22 J64270.36 J64270.A1
D(+)-Sacarosa 99%, grado ultrapuro
D(+)-Sacarosa

Purity: 99% CAS No.: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Formula Weight: 342.30 Physical Form: Crystalline Density: 1.58 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 185-187° Beilstein Reference: 90825 Merck Reference: 14,8881 MDL No.: MFCD00006626

Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 185…187 °C
Densidad: 1,58
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 14,8881
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR