EDTA ≥99.4% para electroforesis

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

J65585.22 J65585.36 J65585.A4
J65585.22EA 35.8 EUR
J65585.22 J65585.36 J65585.A4
EDTA ≥99.4% para electroforesis
EDTA

Purity: 99.4+% CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Physical Form: Powder Density: 0.68 Appearance: White Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 1716295 Merck Reference: 14,3517 MDL No.: MFCD00003541

Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Pto. Ebullición: 614 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.)
Densidad: 0,68
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
IR: 01-2119486399-18
Índice Merck: 14,3517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR