Acetonitrilo ≥99.5% para HPLC

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

Sinónimos: Cianuro de metilo

K981-1LEA 426 EUR
K981-1L K981-4L
Acetonitrilo ≥99.5% para HPLC
Acetonitrilo

  • High purity, functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry.
  • Low UV absorbing and low particulate count to reduce background.

Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81,6
Pto. de fusión: –45.7 °C
Densidad: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Abs.@220nm <2
Abs.@254nm <0.5
Assay >99.5 %
Liquid Chromatography Suitability Pass
Residue After Evaporation <0.005 %
Titrable Acid <8 meq/g
Titrable Base <0.6 meq/g
Water (KF) <0.3 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR