Temporizador digital
Proveedor: KARTELL
902
KART902EA 39.2 EUR
KART902
Temporizador digital
Temporizadores Timers digitales
Temporizador electrónico, funciona con batería.
  • Pantalla de 4 dígitos, hasta 19 horas y 59 minutos
  • Se activa una alarma sonora al finalizar el tiempo establecido
  • Independiente, fijaciones magnéticas o con pinzas