3'-Metilacetofenona ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L00440.06 L00440.14
L00440.06EA 31.7 EUR
L00440.06 L00440.14
3'-Metilacetofenona ≥97%
3'-Metilacetofenona

Purity: 97% CAS No.: 585-74-0 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5310 Melting Point: -9° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 956637 MDL No.: MFCD00008742

Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 219 °C
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 1,010
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008742
Núm. CAS: 585-74-0
EINECS: 209-561-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR