Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Dimethyl acetylmethylphosphonate

L00537.06 L00537.14
L00537.06EA 104 EUR
L00537.06 L00537.14
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate

Purity: 97% CAS No.: 4202-14-6 Molecular Formula: C5H11O4P Formula Weight: 166.12 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 121-123°/11mm Beilstein Reference: 1766218 MDL No.: MFCD00008769

Formula: C₅H₁₁O₄P
Pto. Ebullición: 121…123 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,202
Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008769
Núm. CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR