Ácido (3-metoxifenoxi)acético ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L01100.06 L01100.14
L01100.06EA 59.8 EUR
L01100.06 L01100.14
Ácido (3-metoxifenoxi)acético ≥98%
Ácido (3-metoxifenoxi)acético

Purity: 98+% CAS No.: 2088-24-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 116-119° Beilstein Reference: 1876898

Formula: (C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH
Pto. de fusión: 116…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014357
Núm. CAS: 2088-24-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR