2-Fluoro-6-metilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L01561.06 L01561.03
L01561.06EA 65.6 EUR
L01561.06 L01561.03
2-Fluoro-6-metilpiridina ≥98%
2-Fluoro-6-metilpiridina
Purity: 98% CAS No.: 407-22-7 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 107084 MDL No.: MFCD00041226
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 140…141 °C
Densidad: 1,077
Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041226
Núm. CAS: 407-22-7
EINECS: 206-980-8
UN: 1993
ADR: 3,III