1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina tech. 90% estabilizado, grado técnico

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro


Estabilización: estabilizado con metanol 5-10%

L01642.06 L01642.14
L01642.06EA 58.2 EUR
L01642.06 L01642.14
1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina tech. 90% estabilizado, grado técnico
1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina

Purity: 90% CAS No.: 18871-66-4 Molecular Formula: C6H15NO2 Formula Weight: 133.19 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4120 Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 1420865 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008476

Formula: C₆H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 118…120 °C
Densidad: 0,911
Pto. de inflamación: 8 °C (46 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008476
Núm. CAS: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0
UN: 1993
ADR: 3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR