5,5-Dimetilhidantoína ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

L03388.22 L03388.36
L03388.22EA 28.5 EUR
L03388.22 L03388.36
5,5-Dimetilhidantoína ≥97%
5,5-Dimetilhidantoína

Purity: 97% CAS No.: 77-71-4 Molecular Formula: C5H8N2O2 Formula Weight: 128.13 Flash Point: 193°(379°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 2827 MDL No.: MFCD00005266

Formula: C₅H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 174…178 °C
Pto. de inflamación: 193 °C (379 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005266
Núm. CAS: 77-71-4
EINECS: 201-051-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR