3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L03816.06 L03816.14
L03816.06EA 98.4 EUR
L03816.06 L03816.14
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Purity: 96% CAS No.: 69056-67-3 Molecular Formula: C5H5F3O2 Formula Weight: 154.09 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.3850 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 158-163° Beilstein Reference: 1769204 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00014374
Formula: C₅H₅F₃O₂
MW: 154.09 g/mol
Pto. Ebullición: 158…163 °C
Pto. de fusión: 28…30 °C
Densidad: 1.318
Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014374
Núm. CAS: 69056-67-3
ADR: 8 III