3-Hidroxibenzohidrazida ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide

L04357.06 L04357.03
L04357.06EA 99.3 EUR
L04357.06 L04357.03
3-Hidroxibenzohidrazida ≥98%
3-Hidroxibenzohidrazida

Purity: 98+% CAS No.: 5818-06-4 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 157-159° Beilstein Reference: 638933

Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 157…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014759
Núm. CAS: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR