4-Metilpirocatecol 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

L04495.14 L04495.22
L04495.14EA 32.9 EUR
L04495.14 L04495.22
4-Metilpirocatecol 96%
4-Metilpirocatecol

Purity: 96% CAS No.: 452-86-8 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 67-69° Boiling Point: 251° Beilstein Reference: 636512 MDL No.: MFCD00002205

Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 251 °C
Pto. de fusión: 67…69 °C
Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002205
Núm. CAS: 452-86-8
EINECS: 207-214-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR