3-Metilbencilamina 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

L04922.03 L04922.06
L04922.03EA 36.2 EUR
L04922.03 L04922.06
3-Metilbencilamina 98%
3-Metilbencilamina

Purity: 98% CAS No.: 100-81-2 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 507474 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008118

Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 203…205 °C
Densidad: 0,960
Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008118
Núm. CAS: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR