Pentilo 4-hidroxibenzoato ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

L05563.06 L05563.14
L05563.06EA 49.9 EUR
L05563.06 L05563.14
Pentilo 4-hidroxibenzoato ≥98%
Pentilo 4-hidroxibenzoato

Purity: 98% CAS No.: 6521-29-5 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 Melting Point: 36-40° Boiling Point: 197-200°/10mm MDL No.: MFCD00016479

Formula: C₁₂H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 197…200 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 36…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016479
Núm. CAS: 6521-29-5
EINECS: 229-408-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR