2-Etil-9,10-antraquinona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L07206.06
L07206.06EA 25.1 EUR
L07206.06
2-Etil-9,10-antraquinona ≥98%
2-Etil-9,10-antraquinona
Purity: 98% CAS No.: 84-51-5 Molecular Formula: C16H12O2 Formula Weight: 236.27 Flash Point: 210°(410°F) Melting Point: 107-111° Boiling Point: 180-190° Beilstein Reference: 1969873 MDL No.: MFCD00001237
Formula: C₁₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 180…190 °C
Pto. de fusión: 107…111 °C
Pto. de inflamación: >210 °C (410 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001237
Núm. CAS: 84-51-5
EINECS: 201-535-4