Sulfuro de dimetilo-borano ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Borane-methyl sulphide complex
L07705.ACEA 54.4 EUR
L07705.AC L07705.AE
Sulfuro de dimetilo-borano ≥94%
Sulfuro de dimetilo-borano
Purity: 94% CAS No.: 13292-87-0 Molecular Formula: C2H9BS Formula Weight: 75.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4570 Melting Point: -38° Boiling Point: ca 44° dec. Beilstein Reference: 3663489 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013189
Formula: C₂H₉BS
MW: 75.97 g/mol
Pto. Ebullición: ∼44 °C (desc.)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 0.801
Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F)
Número MDL: MFCD00013189
Núm. CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 2924
ADR: 3 II