(±)-2-Metilbutirato de metilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

L08103.14 L08103.22
L08103.14EA 32.4 EUR
L08103.14 L08103.22
(±)-2-Metilbutirato de metilo ≥98%
(±)-2-Metilbutirato de metilo

Purity: 98% CAS No.: 868-57-5 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 16°(61°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Fruit-like Boiling Point: 114-116° Beilstein Reference: 1720409 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009335

Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 114…116 °C
Densidad: 0,885
Pto. de inflamación: 16 °C (61 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009335
Núm. CAS: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
UN: 3272
ADR: 3,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR