β-Cholestanol 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: beta-Cholestanol, 5A-Cholestan-3B-Ol, 5-ɑ-Cholestan-3-β-ol, Dihydrocholesterol

L08624.06 L08624.14
L08624.06EA 78 EUR
L08624.06 L08624.14
β-Cholestanol 98%
beta-Cholestanol

Purity: 98% CAS No.: 80-97-7 Molecular Formula: C27H48O Formula Weight: 388.68 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2418594 Optical Rotation: +24° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00066413

Formula: C₂₇H₄₈O
MW: 388.68 g/mol
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066413
Núm. CAS: 80-97-7
EINECS: 201-315-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR