Azul de metiltimol, sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodium 2,2',2'',2'''-((((1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate, Methylthymol Blue tetrasodium salt
L09381.06
L09381.06EA 78.5 EUR
L09381.06
Azul de metiltimol, sal sódica
Azul de metiltimol, sal sódica
CAS No.: 1945-77-3 Molecular Formula: C37H40N2Na4O13S Formula Weight: 844.76 MDL No.: MFCD00148905
Formula: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
MW: 844.76 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148905
Núm. CAS: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3