3,3-Dietoxipropino ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L10767.06 L10767.14 L10767.03
L10767.06EA 165 EUR
L10767.06 L10767.14 L10767.03
3,3-Dietoxipropino ≥97%
3,3-Dietoxipropino

Purity: 97% CAS No.: 10160-87-9 Molecular Formula: HC≡CCH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 128.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4120 Boiling Point: 138-139° Beilstein Reference: 1701566 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009237

Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 138…139 °C
Densidad: 0,894
Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F)
Número MDL: MFCD00009237
Núm. CAS: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
ADR: 3,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR