Bis(2-bromoetil) éter 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether

L11510.06 L11510.14
L11510.06EA 61 EUR
L11510.06 L11510.14
Bis(2-bromoetil) éter 95%
Bis(2-bromoetil) éter

Purity: 96% CAS No.: 5414-19-7 Molecular Formula: BrCH2CH2OCH2CH2Br Formula Weight: 231.93 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5140 Boiling Point: 92-93°/12mm Beilstein Reference: 1098335 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039196

Formula: C₄H₈Br₂O
MW: 231.93 g/mol
Pto. Ebullición: 92…93 °C (12 mmHg)
Densidad: 1.845
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039196
Núm. CAS: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR