5-Cloro-7-metilindolina-2,3-diona ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: 5-Cloro-7-metil-1H-indol-2,3-diona

L11682.03 L11682.06 L11682.MD
L11682.03EA 107 EUR
L11682.03 L11682.06 L11682.MD
5-Cloro-7-metilindolina-2,3-diona ≥97%
5-Cloro-7-metilindolina-2,3-diona

Purity: 97% CAS No.: 14389-06-1 Molecular Formula: C9H6ClNO2 Formula Weight: 195.61 Melting Point: ca 283° dec. Beilstein Reference: 153061

Formula: C₉H₆ClNO₂
MW: 195.6 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 283 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047218
Núm. CAS: 14389-06-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR