1-Adamantaneacetic acid ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 2-(Adamantan-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethyladamantane

L12029.03 L12029.06 L12029.14
L12029.03EA 30.7 EUR
L12029.03 L12029.06 L12029.14
1-Adamantaneacetic acid ≥98%
1-Adamantaneacetic acid

Purity: 98+% CAS No.: 4942-47-6 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 641412 MDL No.: MFCD00074728

Formula: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194.27 g/mol
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074728
Núm. CAS: 4942-47-6
EINECS: 225-585-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR