Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

L12064.06 L12064.14 L12064.03
L12064.06EA 48.5 EUR
L12064.06 L12064.14 L12064.03
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo ≥98%
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo

Purity: 98% CAS No.: 28479-22-3 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 20-24° Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 2690771 UN No.: 2236 MDL No.: MFCD00013858

Formula: C₈H₆ClNO
Pto. Ebullición: 225 °C
Pto. de fusión: 20…24 °C
Densidad: 1,224
Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F)
Número MDL: MFCD00013858
Núm. CAS: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 2236
ADR: 6.1,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR