Bromuro de deciltrimetilamonio ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L12144.09 L12144.18
L12144.09EA 49.7 EUR
L12144.09 L12144.18
Bromuro de deciltrimetilamonio ≥98%
Bromuro de deciltrimetilamonio

Purity: 98% CAS No.: 2082-84-0 Molecular Formula: CH3(CH2)9N(CH3)3Br Formula Weight: 280.30 Melting Point: 243-245° Beilstein Reference: 3915222

Formula: C₁₃H₃₀BrN
Pto. de fusión: 243…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041973
Núm. CAS: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR