4,5-Dicianoimidazol ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

L12215.06 L12215.14
L12215.06EA 52.1 EUR
L12215.06 L12215.14
4,5-Dicianoimidazol ≥98%
4,5-Dicianoimidazol

Purity: 98+% CAS No.: 1122-28-7 Molecular Formula: C5H2N4 Formula Weight: 118.10 Odour: Odourless Melting Point: 173-177° Beilstein Reference: 118208 MDL No.: MFCD00005194

Formula: C₅H₂N₄
Pto. de fusión: 173…177 °C
Densidad: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005194
Núm. CAS: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR