Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Aldehyde Ammonia Trimer, 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
L12265.18
L12265.18EA 51.8 EUR
L12265.18
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Acetaldehyde ammonia trimer
Purity: 98% CAS No.: 58052-80-5 Molecular Formula: C6H15N3.3H2O Formula Weight: 183.25 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 110° dec. Beilstein Reference: 3910586 UN No.: UN1841 MDL No.: MFCD00149559
Formula: C₆H₂₁N₃O₃
MW: 183.25 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (desc.)
Pto. de fusión: 93…96 °C
Densidad: 0.852
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149559
Núm. CAS: 58052-80-5
EINECS: 200-868-2
ADR: 9 III