Tetrahidrofurano ≥99% estabilizado

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro


Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 250 ppm

L13304.AP L13304.AU L13304.0F
L13304.APEA 48.2 EUR
L13304.AP L13304.AU L13304.0F
Tetrahidrofurano ≥99% estabilizado
Tetrahidrofurano

Stabilized with 250-350 ppm BHT


Purity: 99% CAS No.: 109-99-9 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.4070 Odour: Ether-like Melting Point: -108° Boiling Point: 66° Beilstein Reference: 102391 Merck Reference: 14,9211 UN No.: 2056 MDL No.: MFCD00005356

Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 0,889
Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 14,9211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR