2,4-Dibromotiofeno ≥90%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

L13591.06 L13591.14
L13591.06EA 60.8 EUR
L13591.06 L13591.14
2,4-Dibromotiofeno ≥90%
2,4-Dibromotiofeno

Purity: 90+% CAS No.: 3140-92-9 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6320 Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 107651 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00043889

Formula: C₄H₂Br₂S
Pto. Ebullición: 215 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 2,160
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043889
Núm. CAS: 3140-92-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR