trans-Dicloroetileno ≥98% estabilizado

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro


Estabilización: estabilizado con mequinol

L13994.14 L13994.22
L13994.14EA 94.5 EUR
L13994.14 L13994.22
trans-Dicloroetileno ≥98% estabilizado
trans-Dicloroetileno

Stabilized with 4-methoxyphenol


Purity: 98% CAS No.: 156-60-5 Molecular Formula: C2H2Cl2 Formula Weight: 96.94 Flash Point: 2°(35°F) Refractive Index: 1.4455 Melting Point: -50° Boiling Point: 47-49° Beilstein Reference: 1420761 Merck Reference: 14,92 UN No.: 1150 MDL No.: MFCD00062942

Formula: C₂H₂Cl₂
Pto. Ebullición: 47…49 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,252
Pto. de inflamación: 2 °C (35 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062942
Núm. CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN: 1150
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,92

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR