Peróxido de hidrogeno 35% (w/w) en solución acuosa estabilizado

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

L14000.AP L14000.AU
L14000.APEA 49.5 EUR
L14000.AP L14000.AU
Peróxido de hidrogeno 35% (w/w) en solución acuosa estabilizado
Peróxido de hidrogeno

CAS No.: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Formula Weight: 34.02 Refractive Index: 1.3350 Odour: Pungent Melting Point: -26° Boiling Point: 107° Beilstein Reference: 3587191 Merck Reference: 14,4798 UN No.: 2014 MDL No.: MFCD00011333

Formula: H₂O₂
Pto. Ebullición: 107 °C
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,130
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,4798

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance (Color) Clear, colorless
Form Liquid
Assay (Redox Titration) 33,5 - 36,5%
Comment: Stabilised with <0,1% w/v Proprietary Inhibitor


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR