2-Bromopropeno ≥99% estabilizado

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro


Estabilización: Stabilised with copper

L14229.06 L14229.14 L14229.22
L14229.06EA 52.7 EUR
L14229.06 L14229.14 L14229.22
2-Bromopropeno ≥99% estabilizado
2-Bromopropeno

Stabilized


Purity: 99% CAS No.: 557-93-7 Molecular Formula: C3H5Br Formula Weight: 120.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4430 Odour: Pungent Melting Point: -87° Boiling Point: 47-49° Beilstein Reference: 1731926 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000140

Formula: C₃H₅Br
Pto. Ebullición: 47…49 °C
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 1,362
Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000140
Núm. CAS: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR