S-Trityl-L-cysteine 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L14384.03 L14384.06
L14384.03EA 28.3 EUR
L14384.03 L14384.06
S-Trityl-L-cysteine 97%
S-Trityl-L-cysteine

Purity: 97% CAS No.: 2799-07-7 Molecular Formula: C22H21NO2S Formula Weight: 363.48 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 2339626 Optical Rotation: +84° (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00002611

Formula: C₂₂H₂₁NO₂S
Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002611
Núm. CAS: 2799-07-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR