L(+)-Lactato de sodio ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

L14500.06 L14500.14
L14500.06EA 55.5 EUR
L14500.06 L14500.14
L(+)-Lactato de sodio ≥98%
L(+)-Lactato de sodio

Purity: 98+% CAS No.: 867-56-1 Molecular Formula: C3H5NaO3 Formula Weight: 112.06 Melting Point: ca 160° Beilstein Reference: 4567087

Formula: C₃H₅NaO₃
Pto. de fusión: ∼ 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066576
Núm. CAS: 867-56-1
EINECS: 212-762-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR