Ácido 4-quinolinacarboxílico ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Ácido quinolina-4-carboxílico

L14611.03 L14611.06
L14611.03EA 80.5 EUR
L14611.03 L14611.06
Ácido 4-quinolinacarboxílico ≥98%
Ácido 4-quinolinacarboxílico

Purity: 98+% CAS No.: 486-74-8 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 253-255° Beilstein Reference: 5224

Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Pto. de fusión: 253…255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006782
Núm. CAS: 486-74-8
EINECS: 207-640-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR