5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde

L17507.03 L17507.06 L17507.MD
L17507.03EA 143 EUR
L17507.03 L17507.06 L17507.MD
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde

Purity: 98% CAS No.: 2338-71-8 Molecular Formula: C9H6FNO Formula Weight: 163.15 Melting Point: 164° Beilstein Reference: 1449216 MDL No.: MFCD00022719

Formula: C₉H₆FNO
MW: 163.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022719
Núm. CAS: 2338-71-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR