Ácido (2-bromofenil)metabórico ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L18581.03 L18581.06 L18581.99
L18581.03EA 48.5 EUR
L18581.03 L18581.06 L18581.99
Ácido (2-bromofenil)metabórico ≥98%
Ácido (2-bromofenil)metabórico

Purity: 98% CAS No.: 244205-40-1 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 8542615

Formula: C₆H₆BBrO₂
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114672
Núm. CAS: 244205-40-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR