6-Metoxiindol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L19074.03 L19074.MD
L19074.03EA 141 EUR
L19074.03 L19074.MD
6-Metoxiindol ≥98%
6-Metoxiindol
Purity: 98+% CAS No.: 3189-13-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 90-94° Boiling Point: 105°/0.2mm MDL No.: MFCD00022780
Formula: C₉H₉NO
Pto. Ebullición: 105 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022780
Núm. CAS: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6