4-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19166.06
L19166.06EA 350 EUR
L19166.06
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Purity: 97% CAS No.: 177842-14-7 Molecular Formula: C8H9F2NO Formula Weight: 173.16 Refractive Index: 1.4900 Beilstein Reference: 4180270 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00236231
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236231
Núm. CAS: 177842-14-7
ADR: 8,III