Ácido 5-quinolinacarboxílico ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L19643.03 L19643.06 L19643.MD
L19643.03EA 93.2 EUR
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
Ácido 5-quinolinacarboxílico ≥97%
Ácido 5-quinolinacarboxílico

Purity: 97+% CAS No.: 7250-53-5 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 129178

Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047608
Núm. CAS: 7250-53-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR