4-Fluoro-m-anísaldehído ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Fluoro-3-metoxibenzaldehído, 4-Fluoro-3-anísaldehído

L19671.03 L19671.06
L19671.03EA 27.7 EUR
L19671.03 L19671.06
4-Fluoro-m-anísaldehído ≥98%
4-Fluoro-m-anísaldehído

Purity: 98% CAS No.: 128495-46-5 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 5178063

Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143320
Núm. CAS: 128495-46-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR