(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

L19679.03 L19679.MD
L19679.03EA 307 EUR
L19679.03 L19679.MD
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 97%
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine

Purity: 97% CAS No.: 31886-58-5 Molecular Formula: C14H19FeN Formula Weight: 257.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Boiling Point: 120-121°/0.7mm Optical Rotation: +13° (c=1 in ethanol, 5H) MDL No.: MFCD00066273

Formula: C₁₄H₁₉FeN
Pto. Ebullición: 120…121 °C (0,7 mmHg)
Densidad: 1,222
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066273
Núm. CAS: 31886-58-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR