Cubos herméticos, rectangulares
Proveedor: LAMAPLAST
1109 1107 1105
LAMA1109EA 10.4 EUR
LAMA1109 LAMA1107 LAMA1105
Cubos herméticos, rectangulares
Cubos
Cubo robusto de PP con asa ergonómica. Dispone de tapa a presión con cierre de apertura.
  • Forma rectangular
  • El fondo plano garantiza un vaciado total y una fácil limpieza
  • Especialmente adecuado para las industrias cosmética, farmacéutica, de pinturas o de tintes
  • Material en contacto con los alimentos aprobado
Posibilidad de llenado en caliente hasta 95 °C.