Tubos de unión con rosca
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
01300018 01300025 01300032 01300045 01300014
LENZ01300018EA 2.9 EUR
LENZ01300018 201-1606 201-1607 LENZ01300045 LENZ01300014
Tubos de unión con rosca
Adaptadores Adaptadores, tubos roscados
DURAN®, vidrio de borosilicato, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura
DIN screw thread GL.