Matraces de Kjeldahl con unión esmerilada estándar
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
03051937 03052949 03052958 03052964 03051928 03052970
214-0176EA 44.9 EUR
214-0176 214-0177 LENZ03052958 214-0178 LENZ03051928 LENZ03052970
Matraces de Kjeldahl con unión esmerilada estándar
Matraces Matraces Kjeldahl
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
With labelling area.
Certificaciones: DIN 12360