Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico en solución acuosa
Proveedor: Lovibond
Sinónimos: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
451630 451631
LOVI451630EA 20.4 EUR
LOVI451630 LOVI451631
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico en solución acuosa
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Número MDL: MFCD00002425
Núm. CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1