Platos para pesar, de aluminio
Proveedor: MARIENFELD
6604900
MARI6604900EA 30.6 EUR
MARI6604900
Platos para pesar, de aluminio
Navecillas Navecillas de pesaje
Platos de aluminio.
  • El fondo plano garantiza una buena posición en la encimera y mantiene las muestras en su sitio
  • Fabricado sin grasa ni aceite
  • Buena resistencia química y a la temperatura
Adecuado para el análisis de la humedad en el secador de infrarrojos.