Comprar Masterflex® Caudalímetros de área variable de lectura directa con válvula, unidades métricas y mucho más de nuestra amplia selección de Caudalímetros de lectura directa.
Proveedor: Avantor Fluid Handling
32466-54 32466-68 32466-70
MFLX32460-32EA 83.2 EUR
MFLX32460-32 MFLX32460-34 MFLX32460-40 MFLX32460-42 MFLX32460-44 MFLX32460-46 MFLX32460-48 MFLX32460-50 MFLX32460-52 MFLX32461-32 MFLX32461-34 MFLX32461-36 MFLX32461-38 MFLX32461-40 MFLX32461-42 MFLX32461-44 MFLX32461-46 MFLX32461-50 MFLX32461-52 MFLX32461-54 MFLX32461-56 MFLX32461-58 MFLX32461-60 MFLX32461-62 MFLX32461-64 MFLX32466-56 MFLX32466-66 MFLX32466-54 MFLX32466-68 MFLX32466-70
Comprar Masterflex® Caudalímetros de área variable de lectura directa con válvula, unidades métricas y mucho más de nuestra amplia selección de Caudalímetros de lectura directa.
Medidores de flujo
El contador con válvula proporciona control de caudal a través de un cuerpo de contador de gran durabilidad.
  • Los caudalímetros de lectura directa disponen de una escala calibrada para un medio específico, por lo que no es necesario convertir las lecturas para obtener el caudal.
  • Utilícelos con aire o agua para aplicaciones industriales y de laboratorio
Mecanizados a partir de bloques acrílicos macizos, estos contadores tienen tubos de medición integrales que proporcionan lecturas precisas incluso en entornos de planta agresivos. Los puertos de entrada/More Product Information