Monos resistentes a productos químicos, 4532+
Proveedor: 3M
4532PLUSBM 4532PLUSBXL 4532PLUSWS 4532PLUSWM 4532PLUSW3X 4532PLUSWL 4532PLUSWXL 4532PLUSBL 4532PLUSB3X 4532PLUSB2X 4532PLUSW2X
MMMA4532PLUSBMEA 294 EUR
MMMA4532PLUSBM MMMA4532PLUSBXL MMMA4532PLUSWS MMMA4532PLUSWM MMMA4532PLUSW3X MMMA4532PLUSWL MMMA4532PLUSWXL MMMA4532PLUSBL MMMA4532PLUSB3X MMMA4532PLUSB2X MMMA4532PLUSW2X
Monos resistentes a productos químicos, 4532+
Prendas desechables
Estos monos de bajo revestimiento hechos de material SSMMS suave y altamente transpirable proporcionan una protección mejorada contra líquidos y polvo. El material SSMMS de 5 capas está especialmente tratado para aumentar la repelencia a ciertos aceites y solventes, lo que permite que este producto se use en muchas aplicaciones que generalmente no son adecuadas para monos basados ​​en SMS.
  • Excelente barrera contra partículas secas y ciertas salpicaduras químicas líquidas limitadas (CE Tipo 5/6)
  • Tratamiento de repelencia al alcohol y al aceite
  • El tejido